Key Documents
21747
Hamilton® needles for LT and TLL syringes
KEL-F hub (KF), needle size 22 ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.), pkg of 6 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Materiali
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Misura ago
22 ga (bevel tip)
Caratteristiche
KEL-F hub (KF)
Confezionamento
pkg of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 90122
Lungh. ago
51 mm (2 in.)
Compatibilità
for use with Hamilton LT and TLL
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)