Documenti fondamentali
20756
Hamilton® needles for LT and TLL syringes
Kel-F Hub (KF), needle size 28 ga, needle L 51 mm (2 in.), pkg of 6 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Materiali
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Misura ago
28 ga
Descrizione
KEL-F hub
Caratteristiche
Kel-F Hub (KF)
Confezionamento
pkg of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 90128
Lungh. ago
51 mm (2 in.)
Compatibilità
for use with Hamilton LT and TLL
Descrizione generale
Hamilton® needles for LT and TLL syringes are bevel tip needles, designed for optimum septum penetration and to prevent septum coring.
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)