Documenti fondamentali
21748-U
Hamilton® needles for LT and TLL syringes
Metal Hub (N), needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.), pkg of 6 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiali
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Misura ago
22s ga (bevel tip)
Caratteristiche
Metal Hub (N)
Confezionamento
pkg of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 90038
Lungh. ago
51 mm (2 in.)
Compatibilità
for use with Hamilton LT and TLL
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)