Documenti fondamentali
26270-U
SGE Needles for luer lock syringes
needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm, point style, 2
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiali
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Misura ago
23 ga
Descrizione
NLL-5/23
Caratteristiche
point style 2
Confezionamento
pkg of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
SGE 39802
Lungh. × D.E. ago
50 mm × 0.63 mm
Raccordi
luer lock
Descrizione generale
SGE Needles for luer lock syringes are bevel tip needles, designed for optimum septum penetration and to prevent septum coring.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)