Documenti fondamentali
21965-U
SGE Gas Tight Syringes, Luer Lock
5MDR-LL-GT, volume 5 mL, needle size (not included)
Sinonimo/i:
SYRINGE SGE 5ML GAS TIGHT LUER LOCK, EA
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
Materiali
glass syringe
Misura ago
(not included)
Caratteristiche
needle type Luer lock
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
SGE 008760
Volume
5 mL
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)