Key Documents
21743
Hamilton® needles for LT and TLL syringes
Kel-F hub (KF), needle size 22s ga (cone tip, side-port), needle L 51 mm (2 in.), pkg of 6 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Materiali
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
Misura ago
22s ga (cone tip, side-port)
Caratteristiche
Kel-F hub (KF)
Confezionamento
pkg of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 90438
Lungh. ago
51 mm (2 in.)
Compatibilità
for use with Hamilton LT and TLL
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)