Documenti fondamentali
SHGEA25NB6
Millipore
Millipore Express® SHC 0.5/0.2µm, Optiscale® 25mm Capsule
Fittings NB, Autoclavable
Sinonimo/i:
Millipore Express SHC Optiscale 25mm 0.5/0.2 m NB
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Nome del prodotto
Capsule OptiScale® con membrana Millipore Express® SHC, filtration area 3.5 cm2, OptiScale® 25, pore size 0.5/0.2 μm
Materiali
polyethersulfone membrane
polypropylene
polypropylene support
polypropylene vent cap
Livello qualitativo
Conformità normativa
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Sterilità
non-sterile
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
Nome Commerciale
OptiScale® 25
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millipore Express®
Parametri
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) at 25 °C
60 psi max. differential pressure (4.1 bar) at 25 °C (forward)
tecniche
sterile filtration: suitable
Lunghezza
3.9 cm (1.52 in.)
Larghezza
1.21 in.
Lunghezza nominale della cartuccia
1.52 in. (39 mm)
Diametro
3.1 cm (1.2 in.)
Superficie filtrante
3.5 cm2
Impurezze
≤0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25  EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matrice
Millipore Express® SHC
pore size
0.5/0.2 μm pore size
Raccordi
female Luer-Lok® inlet connection
male Luer-Lok® outlet connection
(Female Luer-Lok® Inlet/Male Luer Slip Outlet)
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Configurazione del dispositivo: capsula
Altre note
Questi prodotti sono fabbricati in uno stabilimento che si attiene alle norme di buona fabbricazione dell′FDA.
Indicazioni per l′uso
  • Organismi trattenuti: batteri
  • Modalità d′azione: filtrazione (per esclusione dimensionale)
  • Applicazione: purificazione delle proteine
  • Uso previsto: riduzione o rimozione di microrganismi/carica batterica
  • Istruzioni per l′uso: consultare le sezioni sull′installazione e la bagnatura nel manuale d′uso delle capsule OPTISCALE®-25
  • Indicazioni per la conservazione fare riferimento al manuale d′uso delle capsule OPTISCALE®-25
  • Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità alle normative locali vigenti.
Nota sulla preparazione
Metodo di sterilizzazione
1 ciclo in autoclave da 60 minuti a 123 °C
Questo prodotto è stato fabbricato utilizzando una membrana Millipore Express che soddisfa i criteri dei filtri "senza rilascio di fibre" definiti nel 21 CFR 210.3 (b) (6).
Risultati analitici
Questi prodotti sono stati sottoposti al test per la determinazione della contaminazione particellare degli iniettabili descritto nella USP <78> e l′hanno superato.
TOC/Conducibilità
Dopo sterilizzazione e flussaggio controllato con 15 mL d′acqua, i campioni mostravano livelli di TOC, determinati secondo quanto previsto dalla USP <64>, minori di 500 ppb e una conducibilità inferiore a 1,3 µS/cm, anch′essa determinata nel rispetto delle indicazioni della USP <64>.
Note legali
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OptiScale is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2