Documenti fondamentali
SGEPA25NB6
Millipore
Capsule OptiScale® con membrana Millipore Express® SHF
OptiScale® 25, filtration area 3.5 cm2
Sinonimo/i:
Millipore Express SHF Optiscale 25mm 0.2 μm NB
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiali
polyethersulfone membrane
polypropylene
polypropylene support
polypropylene vent cap
Livello qualitativo
Conformità normativa
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Sterilità
non-sterile
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
Nome Commerciale
OptiScale® 25
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millipore Express®
Parametri
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) at 25 °C
60 psi max. differential pressure (4.1 bar) at 25 °C (forward)
tecniche
sterile filtration: suitable
Lunghezza
3.9 cm (1.52 in.)
Lunghezza nominale della cartuccia
1.52 in. (39 mm)
Diametro
3.1 cm (1.2 in.)
Superficie filtrante
3.5 cm2
Impurezze
≤0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25  EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matrice
Millipore Express® SHF
Dimensione pori
0.2 μm
Raccordi
female Luer-Lok® inlet connection
male Luer-Lok® outlet connection
(Female Luer-Lok® Inlet/Male Luer Slip Outlet)
Descrizione generale
Configurazione del dispositivo: capsula
Altre note
Questi prodotti sono fabbricati in uno stabilimento che aderisce alle norme di buona fabbricazione dell′FDA.
Indicazioni per l′uso
  • Capacità di ritenzione: microrganismi
  • Modalità d′azione: filtrazione (per esclusione dimensionale)
  • Applicazione: bioprocesso
  • Uso previsto: riduzione o rimozione di microrganismo/carica batterica
  • Istruzioni per l′uso: fare riferimento alle sezioni installazione e imbibizione della guida all′uso OPTISCALE®-25
  • Indicazioni per la conservazione: fare riferimento alla guida all′uso OPTISCALE®-25
  • Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità alle normative nazionali, regionali e locali vigenti.
Nota sulla preparazione
Metodo di sterilizzazione
1 ciclo in autoclave da 60 minuti a 123 °C
Questo prodotto è stato fabbricato utilizzando una membrana Millipore Express che soddisfa i criteri dei filtri "senza rilascio di fibre" definiti nel 21 CFR 210.3 (b) (6).
Risultati analitici
Questi prodotti sono stati sottoposti al test per la determinazione della contaminazione particellare degli iniettabili descritto nella USP <78> e l′hanno superato.
TOC/Conducibilità
Dopo la sterilizzazione e un flussaggio controllato con 15 L d′acqua, i campioni mostravano meno di 500 ppb di TOC secondo la USP <64> e meno di 1,3 µS/cm secondo la USP <64>.
Note legali
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OptiScale is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany