KGEPS015FF3
Millipore Express® SHF 0.2µm, Opticap® XL 150 Capsule
Fittings 3/4 in. TC/TC, Sterile
Sinonimo/i:
Opticap XL 150 Millipore Express SHF Sterile 0.2 μm 3/4 in. TC/TC
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Capsule Opticap® XL, filtro Millipore Express® SHF, Opticap® XL 150, sterile, inlet connection diam. 3/4 in., cartridge nominal length 3.8 in. (9.7 cm)
Materiali
polyethersulfone
polyethylene support
polypropylene (gamma-stable)
polypropylene housing
polypropylene vent cap
polysulfone
silicone seal
Livello qualitativo
Conformità normativa
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Sterilità
irradiated
sterile
Nome Commerciale
Opticap® XL 150
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millipore Express®
Parametri
≤1.4 mL/min air diffusion at 2.8 bar (40 psig) and 23 °C (in water)
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
100 psi max. differential pressure (6.9 bar) (intermittent)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
6.9 bar max. differential pressure (100 psid) at 25 °C (Forward; intermittent)
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi) at 23 °C (intermittent)
80 psi max. differential pressure (5.5 bar) (continuous)
80 psig max. inlet pressure
tecniche
sterile filtration: suitable
Lunghezza
9.7 cm (3.8 in.)
Lunghezza nominale della cartuccia
3.8 in. (9.7 cm)
Diametro
5.6 cm (2.2 in.)
Superficie filtrante
220 cm2
Diam. connessione ingresso
3/4 in.
Amp. ingresso/ uscita
9.7 cm (3.8 in.)
Diam. connessione uscita
3/4 in.
Impurezze
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matrice
Millipore Express® SHF
Dimensione pori
0.2 μm
Punto di bolla
≥4000 mbar (58 psig), air with water at 23 °C
Raccordi
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring seal)
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
(19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Descrizione generale
Confezionamento
Altre note
- Capacità di ritenzione: microrganismi
- Modalità d′azione: filtrazione (per esclusione dimensionale)
- Applicazione: bioprocessazione
- Uso previsto: riduzione o rimozione di microrganismi/carica batterica
- Istruzioni per l′uso: Consultare la sezione sull′installazione della guida all′uso di OPTICAP® XL capsule e OPTICAP® XLT capsule
- Dichiarazione sulla conservazione: conservare in luogo asciutto
- Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità alle normative nazionali, regionali e locali vigenti.
Nota sulla preparazione
3 cicli in autoclave da 60 min a 123 °C; non sterilizzabili a vapore in linea
Risultati analitici
I campioni mostravano una ritenzione quantitativa di una concentrazione challenge minima di Brevundimonas diminuta pari a 1 x 10⁷ UFC/cm² utilizzando la metodologia ASTM® F838.
Dopo la sterilizzazione e un flussaggio controllato con 2,0 L d′acqua, i campioni mostravano meno di 500 ppb di TOC secondo la USP <64> e meno di 1,3 µS/cm secondo la USP <64> a 25 °C.