SVGLA25NB6
Capsule OptiScale® con filtro Durapore® da 0,22 µm
OptiScale® 25, filtration area 3.5 cm2
Sinonimo/i:
Durapore® 0.22 μm Optiscale 25mm NB
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PVDF membrane
polypropylene
polypropylene support
polypropylene vent cap
Livello qualitativo
Conformità normativa
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Sterilità
non-sterile
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
Nome Commerciale
OptiScale® 25
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
OptiScale®
Parametri
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) at 25 °C
60 psi max. differential pressure (4.1 bar) at 25 °C (forward)
tecniche
sterile filtration: suitable
Lunghezza
3.9 cm (1.52 in.)
Diametro
3.1 cm (1.2 in.)
Superficie filtrante
3.5 cm2
Impurezze
≤0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.22 μm
input
sample type liquid
Raccordi
female Luer-Lok® inlet connection
male Luer-Lok® outlet connection
(Female Luer-Lok® Inlet/Male Luer Slip Outlet)
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Altre note
- Capacità di ritenzione: batterica
- Modalità d′azione: Filtrazione (esclusione dimensionale)
- Applicazione: purificazione delle proteine
- Uso previsto: riduzione o rimozione di microrganismi/carica batterica
- Istruzioni per l′uso: fare riferimento alle sezioni installazione e imbibizione della guida all′uso OPTISCALE®-25
- Indicazioni per la conservazione: fare riferimento al manuale d'uso OPTISCALE®-25
- Indicazioni per lo smaltimento: Smaltire in conformità alle normative nazionali, regionali e locali vigenti.
Nota sulla preparazione
1 ciclo in autoclave da 60 minuti a 123 °C
Risultati analitici
Dopo la sterilizzazione e un flussaggio controllato con 15 L d′acqua, i campioni mostravano meno di 500 ppb di TOC secondo la USP <64> e meno di 1,3 µS/cm secondo la USP <64>.