GVWP04700
Membrana filtrante Durapore,® 0,22 µm
Durapore®, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Sinonimo/i:
Filtri a membrana in PVDF, pori da 0,22 μm
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PVDF membrane
plain filter
white filter
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Durapore®
Millipore
Parametri
>1 mL/min-cm2 water flow rate
2 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
Diametro
47 mm
Diam. filtro
47 mm
Spessore
125 μm
Estraibili (gravimetria)
0.5%
Indice di rifrazione
n/D 1.42
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.22 μm pore size
70 % porosity
Punto di bolla
≥3.45 bar, air with water at 23 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Assicura velocità di flusso e prestazioni elevate, basso livello di estraibili e ampia compatibilità chimica
- resistente ai solventi e al calore
- binding di proteine molto basso, in modo da ridurre al minimo le interazioni con il campione e massimizzare il recupero
- disponibile con pori di diverse dimensioni per adattarsi alle più varie esigenze applicative
Altre note
- Ritenzione di organismi: microrganismi
- Modalità d′azione: filtrazione (per esclusione dimensionale)
- Applicazione: comuni filtrazioni da laboratorio
- Uso previsto: ritenzione o rimozione di contaminanti biologici
- Istruzioni per l′uso: la filtrazione sterilizzante di un liquido attraverso una membrana con pori della dimensione di 0,2 μm (o più piccoli) rimuove in modo efficace i contaminanti biologici, inclusi batteri, muffe e lieviti. Per la ritenzione selettiva di contaminanti biologici più grandi, si può usare la filtrazione del liquido attraverso membrane con pori della dimensione di 0,45 μm (o più grandi) per intrappolare i microrganismi da mettere successivamente in coltura e analizzare
- Dichiarazione sulla conservazione: conservare in luogo asciutto
- Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità alle normative vigenti locali.
WGK 3