Documenti fondamentali
HVHP04700
Millipore
Filtri a membrana Durapore,® 0,45 µm
greener alternative
Durapore®, filter diam. 47 mm, hydrophobic
Sinonimo/i:
Filtri a membrana in PVDF, pori da 0,45 μm
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiali
PVDF membrane
plain filter
white filter
Livello qualitativo
agenzia
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
suitable for EPA 300
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophobic
Produttore/marchio commerciale
Durapore®
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Parametri
>2.6 mL/min-cm2 water flow rate
20 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
Diametro
47 mm
Diam. filtro
47 mm
Spessore
125 μm
Estraibili (gravimetria)
0.5%
Indice di rifrazione
n/D 1.42
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.45 μm pore size
75 % porosity
Capacità
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
Punto di bolla
≥0.6 bar, air with methanol at 23 °C
Categoria alternativa più verde
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Codice del filtro: HVHP
Le membrane Durapore® assicurano portate elevate e alta capacità, con un basso rilascio di estraibili e ampia compatibilità chimica. La membrana Durapore idrofila forma legami con molte meno proteine rispetto alle membrane in nylon, nitrocellulosa o PTFE.
Caratteristiche & vantaggi
- Disponibili con pori di diverse dimensioni (sia nella versione idrofila sia in quella idrofoba), soddisfano qualunque esigenza applicativa
- I filtri a membrana Durapore sono caratterizzati da un adsorbimento proteico molto basso, il che riduce al minimo l'interazione con il vostro campione e consente recuperi ottimali.
Tipo di filtro: filtro a schermo
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Applicazioni
  • Chiarificazione dell′aria
  • Filtrazione di gas e di solventi
Note legali
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany