Merck
Tutte le immagini(6)
Documenti fondamentali
NXF-10
Millipore
Natrix® Q Pilot
Sinonimo/i:
Natrix® Assorbitore a membrana Q
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32011308
ligand
quaternary amine
Livello qualitativo
Descrizione
Natrix® Q Pilot
Nome Commerciale
Natrix®
Parametri
75-375 mL/min flow rate
Alt. letto
0.5 mm
Volume del letto
15 mL
Gruppo funzionale matrice
Macroporous polymer
Dimensione pori
0.4 μm pore size
Capacità
3 g binding capacity (BSA)(per device)
Tecnica di separazione
strong anion exchange
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Grazie alla rivoluzionaria struttura a idrogel macroporoso tridimensionale che assicura un′elevata densità dei siti di legame e un rapido trasferimento di massa, le membrane per cromatografia Natrix® (Q) offrono una capacità di binding superiore alle colonne in resina e le portate elevate tipiche delle membrane tradizionali adsorbenti. Questa ottimale combinazione di prestazioni e velocità sotto forma di un dispositivo plug-and-play monouso offre soluzioni scalabili a basso rischio per un'efficiente purificazione delle biomolecole.
La membrana per cromatografia Natrix®(Q) è una membrana a scambio anionico forte ad alta produttività progettata per la purificazione di biomolecole. L'esclusiva membrana cromatografica Natrix® (Q) è un idrogel di poliacrilammide poroso contenente un'alta densità di gruppi leganti di ammonio quaternario (Q) direttamente polimerizzati su di una struttura (scaffold) data da una membrana macroporosa inerte. La struttura a pori interconnessi e l'elevata densità di gruppi funzionali consentono di raggiungere portate elevate (in termini di secondi di tempo di permanenza) e rese impressionanti anche a carichi estremamente elevati, pur mantenendo un'eccellente riduzione delle impurezze con un'ampia gamma di tamponi. La membrana per cromatografia Natrix® (Q) è stata progettata per migliorare produttività, flessibilità, robustezza ed economia di processo per qualsiasi bioprocesso si intenda pianificare. Il Natrix®(Q) Pilot è un dispositivo di scala intermedia concepito per la verifica e la regolazione dei parametri operativi. Il modello Pilot può essere utilizzato per la produzione clinica e commerciale su piccola scala.
Capacità nominale di purificazione di mAb: 150 g
Configurazione della membrana: pieghettata
1 dispositivo per confezione
Membrana per cromatografia a scambio anionico forte progettata per la purificazione di biomolecole, con un′alta densità di gruppi amminici quaternari leganti che assicura velocità di flusso elevate e alta efficienza a carichi elevati, garantendo allo stesso tempo un′eccellente riduzione delle impurezze.
Caratteristiche e vantaggi
La membrana adsorbente per cromatografia Natrix® Q si caratterizza per:
  • Un′alta densità di gruppi amminici quaternari leganti, per un trasferimento di massa rapido
  • Un′alta capacità di legame anche a velocità di flusso elevate
  • Una combinazione di velocità e prestazioni in un dispositivo plug-and-play monouso, che consente di realizzare soluzioni scalabili e a basso rischio nella purificazione efficace di biomolecole.
Confezionamento
Doppio confezionamento
Note legali
NATRIFLO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NATRIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Visita l’Archivio dei documenti
Renaud Jacquemart et al.
Computational and structural biotechnology journal, 14, 309-318 (2016-08-30)
The current processing paradigm of large manufacturing facilities dedicated to single product production is no longer an effective approach for best manufacturing practices. Increasing competition for new indications and the launch of biosimilars for the monoclonal antibody market have put
Mochao Zhao et al.
Vaccine, 37(36), 5491-5503 (2018-04-09)
Affinity chromatography is among the most powerful separation techniques, achieving the finest separation with high yields even in the most challenging feed streams. Incorporating affinity chromatography in vaccine purification has long been attempted by researchers to improve unit yield and
Ying Hou et al.
Biotechnology progress, 31(4), 974-982 (2015-05-29)
Protein A chromatography is widely employed for the capture and purification of monoclonal antibodies (mAbs). Because of the high cost of protein A resins, there is a significant economic driving force to seek new downstream processing strategies. Membrane chromatography has