Documenti fondamentali
1.16883
Millipore
Fractogel® EMD DEAE (M)
Sinonimo/i:
Fractogel® EMD DEAE (M)
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
Livello qualitativo
ligand
diethylaminoethyl
Descrizione
weak anion exchanger, suspension in 20% ethanol and 150 mM NaCl (40-90 µm)
Sterilità
sterile (Caustic Stable)
Nome Commerciale
Fractogel®
Stato
resin
Parametri
170 cm/hr flow rate
8 bar max. pressure
Gruppo funzionale matrice
methacrylate
Dimens. media particelle
40-90 μm
Capacità
100 mg binding capacity (BSA/mg of resin)
Temp. transizione
flash point 35 °C (calculated)
Densità
1.430 g/cm3
Densità bulk
1000 kg/m3
applicazioni
gene therapy
mAb
vaccine development
Tecnica di separazione
weak anion exchange
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
La resina anionica debole Fractogel® utilizza la tecnologia degli scambiatori a tentacolo per la purificazione di proteine e peptidi neutri e acidi provenienti da svariate fonti, la purificazione di pDNA, DNA, RNA, la rimozione di endotossine, la purificazione di virus di grandi dimensioni, la purificazione di vaccini, il frazionamento del sangue e altro ancora.
Caratteristiche e vantaggi
Il supporto cromatografico Fractogel® EMD DEAE (M) si caratterizza per:
  • Una capacità di binding eccellente con virus di grandi dimensioni e DNA plasmidico
  • Un binding uniforme, con selettività e purezza elevate
  • Volumi di eluizione minori, per livelli di purezza massimi
  • Compatibilità con una soluzione di conservazione contenente alcol benzilico acquoso al 2.5 % (v/v) e NaCl 150 mM
A causa del comportamento alla titolazione, la capacità di scambio ionico può essere sfruttata da pH 2 a pH 9,5. La separazione delle proteine si basa sulle interazioni elettrostatiche reversibili tra le regioni cariche negativamente della superficie delle proteine e il supporto. Le proteine vengono ritenute in modo efficace sul supporto Fractogel® EMD DEAE quando il valore di pH del tampone è più alto di circa 1 unità rispetto ai loro punti isoelettrici (pI).
La forza del legame dipende dai seguenti fattori:
  • il sistema tampone
  • il valore di pH del tampone, che determina la carica superficiale delle proteine
  • il grado di ionizzazione dei gruppi funzionali dello scambiatore
  • la concentrazione dei controioni
  • la densità di carica sul supporto (affinità di legame per le proteine)
Confezionamento
  • 1.16883.0100: ®
  • ®
  • ®
  • ®
Bottiglia di plastica
Risultati analitici
Aspetto: sospensione torbida lattiginosa, priva di impurità (particelle estranee)
Valutazione microscopica: particelle sferiche uniformi, nessun agglomerato, assenza di polveri fini
Estraibili (acqua): ≤ 0,03%
Cerio: ≤ 1 µg/g
Caduta di pressione (colonna: ID=1,6 cm, L=10 cm a 5 mL/min): ≤ 1 bar
Dimensione delle particelle (d10): 37 - 45 µm
Dimensione delle particelle (d50): 48 - 60 µm
Dimensione delle particelle (d90): 63 - 77 µm
Unità formanti colonia (TAMC + TYMC): ≤ 100 CFU/mL
Endotossine: ≤ 1,00 EU/mL
Capacità di legame proteico (albumina sierica bovina): 80 - 120 mg/mL
Test funzionale (b:a): ≤ 0,25
Test funzionale: separazione di conalbumina e albumina sierica umana
Note legali
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C