Documenti fondamentali
1.10316
Millipore
Resina Fractogel® EMD TMAE Hicap (M)
Sinonimo/i:
Resina Fractogel® EMD TMAE Hicap (M)
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
Livello qualitativo
Descrizione
strong anion exchanger, suspension in 20% ethanol and 150 mM NaCl (40-90 µm)
Sterilità
sterile (Caustic Stable)
Stato
resin
Analiti specifici
MAbs
Parametri
180 cm/hr flow rate
8 bar max. pressure
Gruppo funzionale matrice
methacrylate
Dimens. media particelle
40-90 μm
Capacità
180 mg binding capacity (BSA/mg of resin)
Temp. transizione
flash point 35 °C (calculated)
Densità
1.430 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
1000 kg/m3
applicazioni
recombinant protein
Tecnica di separazione
anion exchange
strong anion exchange
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
La resina anionica forte Fractogel® utilizza la tecnologia degli scambiatori a tentacolo ed etil-trimetil-ammonio come gruppo funzionale per conseguire la purificazione di proteine e peptidi acidi o neutri, la rimozione di DNA o virus, l′isolamento di plasmidi, la purificazione di vaccini e altro ancora.
Caratteristiche e vantaggi
Il supporto cromatografico Fractogel® EMD TMAE Hicap (M) consente di:
  • Catturare la proteina target e rimuovere virus, DNA ed endotossine, grazie a una tecnologia che fa uso di scambiatori a tentacolo che determinano rese produttive ed efficienza più elevate
  • Una riduzione dei costi di operatività e di sostituzione della resina, grazie a una durata d′utilizzo notevole che consente numerosi cicli di rigenerazione e sanificazione della colonna
  • Compatibilità con una soluzione di conservazione contenente alcol benzilico acquoso al 2.5 % (v/v) e NaCl 150 mM
A causa del comportamento alla titolazione del supporto Fractogel® EMD TMAE Hicap (M), la capacità di scambio ionico può essere sfruttata da pH 2 a pH 12. La separazione delle proteine si basa sulle interazioni elettrostatiche reversibili tra le regioni cariche negativamente della superficie delle proteine e il supporto. Le proteine vengono ritenute in modo efficace sul supporto Fractogel® EMD TMAE Hicap (M) quando il valore di pH del tampone è più basso di circa 1 unità rispetto ai loro punti isoelettrici (pI).
La forza del legame dipende dai seguenti fattori:
  • il sistema tampone
  • il valore di pH del tampone, che determina la carica superficiale delle proteine
  • la concentrazione dei controioni
  • la densità di carica sul supporto (affinità di legame per le proteine)
Confezionamento
  • 1.10316.0100: ®
  • ®
  • ®
  • ®
Bottiglia di plastica
Risultati analitici
Aspetto: sospensione torbida lattiginosa, priva di impurità (particelle estranee)
Valutazione microscopica: particelle sferiche uniformi, nessun agglomerato, assenza di polveri fini
Estraibili (acqua): ≤ 0,03 %
Cerio: ≤ 1 µg/g
Caduta di pressione (colonna: DI=1,6 cm, L=10 cm a 5 mL/min): ≤ 1 bar
Granulometria (d10): 37 - 45 µm
Granulometria (d50): 48 - 60 µm
Granulometria (d90): 63 - 77 µm
Unità formanti colonia (TAMC + TYMC): ≤ 100 UFC/mL
Endotossine: ≤ 1,00 EU/mL
Capacità di adsorbimento proteico (albumina sierica bovina): 160 - 200 mg/mL
Test funzionale (b:a): ≤ 0,25
Test funzionale: Separazione di conalbumina e albumina sierica umana
Note legali
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C