Documenti fondamentali
SMP4A25NB6
Millipore
Optiscale® 25 Milligard® PES
filtration area 3.5 cm2, pore size 1.2/0.45 μm
Sinonimo/i:
OptiScale 25 Milligard PES 1.2/0.45 μm NB
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
Materiali
polyethersulfone membrane
polypropylene
polypropylene support
polypropylene vent cap
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
Nome Commerciale
OptiScale®
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
OptiScale®
Parametri
0 bar max. differential pressure (Reverse)
4.14 bar max. differential pressure (60 psi) at 25 °C (Forward)
tecniche
prefiltration: suitable
Lunghezza
3.9 cm (1.52 in.)
Larghezza
1.21 in.
Diametro
3.1 cm (1.2 in.)
Superficie filtrante
3.5 cm2
Impurezze
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, per device; aqueous extraction; meeting requirements of USP <85>, EP 2.6.14 and JP 4.01)
Matrice
Milligard® PES
pore size
1.2/0.45 μm pore size
Raccordi
female Luer-Lok® inlet connection
male Luer-Lok® outlet connection
(Female Luer-Lok® Inlet/Male Luer Slip Outlet)
Codice cartuccia
not applicable
Descrizione generale
Configurazione del dispositivo: capsula
Altre note
Questi prodotti sono fabbricati in uno stabilimento che aderisce alle norme di buona fabbricazione dell′FDA.
Indicazioni per l′uso
  • Ritenzione degli organismi: batterica
  • Modalità d′azione: Filtrazione (esclusione dimensionale)
  • Applicazione: purificazione delle proteine
  • Uso previsto: riduzione o rimozione di microrganismi/carica batterica
  • Istruzioni per l′uso: fare riferimento alle sezioni installazione e imbibizione della guida all′uso OPTISCALE®-25
  • Dichiarazione sulla conservazione: fare riferimento alla guida all′uso OPTISCALE®-25
  • Dichiarazione sullo smaltimento: Smaltire in conformità con i regolamenti vigenti nazionali, regionali e locali.
Nota sulla preparazione
Dispositivo sottoposto a test e conforme alle disposizioni della USP <78> per le soluzioni parenterali di grande volume.
Metodo di sterilizzazione
Integrità della capsula preservata dopo 1 ciclo in autoclave da 60 minuti a 123 °C.
Risultati analitici
Questo prodotto è stato sottoposto ed ha superato il test USP per il particolato nelle iniezioni.
Note legali
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MILLIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OptiScale is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany