8.53073
Boc-Ser(Me)-OH
Novabiochem®
Sinonimo/i:
Boc-Ser(Me)-OH, N-α-t.-Boc-O-methyl-L-serine
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
Punto di fusione
126 °C
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
hydroxyl
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N([C@](CO)(C)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H17NO5/c1-8(2,3)15-7(14)10-9(4,5-11)6(12)13/h11H,5H2,1-4H3,(H,10,14)(H,12,13)/t9-/m0/s1
FWRXDSRYWWYTPD-VIFPVBQESA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Linkage
Risultati analitici
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): +5.0 - +7.0 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clear solution
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
WGK 2