I2752
L-Isoleucine
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(2S,3S)-2-Amino-3-methylpentanoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
L-Isoleucine, reagent grade, ≥98% (HPLC)
Grado
reagent grade
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white
Punto di fusione
288 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
1 M NH4OH: 50 mg/mL
applicazioni
detection
Stringa SMILE
CC[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m0/s1
AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Chromatograms
application for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.