Key Documents
298689
Sigma-Aldrich
DL-Isoleucine
ReagentPlus®, 99%
Sinonimo/i:
DL-2-Amino-3-methylpentanoic acid
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH(CH3)CH(NH2)COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
131.17
Beilstein:
1721790
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
290 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC[C@@H](C)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m1/s1
AGPKZVBTJJNPAG-RFZPGFLSSA-N
Altre note
A mixture of stereoisomers.
Note legali
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
DL-Proline ReagentPlus®, 99%
Sigma-Aldrich
171824
DL-Proline
DL-Methionine ≥99%
Sigma-Aldrich
M9500
DL-Methionine
Isoniazide analytical standard, ≥99% (TLC)
Supelco
I3377
Isoniazide
L-Leucine reagent grade, ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
L8000
L-Leucine