P0380
L-prolina
≥99% (HPLC), ReagentPlus®
Sinonimo/i:
Acido (S)-pirrolidina-2-carbossilico
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
L-prolina, ReagentPlus®, ≥99% (HPLC)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99% (HPLC)
Stato
powder
Impurezze
L-Hydroxyproline, free
Colore
white
Punto di fusione
228 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
detection
Stringa SMILE
OC(=O)[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1
ONIBWKKTOPOVIA-BYPYZUCNSA-N
Applicazioni
- As a supplement during the preparation of chondrogenic medium and synthetic dextrose minimal medium (SD).
- As a standard during the identification of metabolites in serum samples.
- In a study to prepare L-proline-L-phenylalanine (L-Pro-L-Phe) mixture in aqueous acetonitrile.
Note legali
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?