Documenti fondamentali
8.16019
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-Proline
for synthesis
Sinonimo/i:
(S)-(-)-Proline, Pro
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H9NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
115.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
Numero indice EU:
205-702-2
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Potenza
>5110 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
220-222 °C (decomposition)
Solubilità
1500 g/L
Densità
1.35-1.38 g/cm3 at 25 °C
Densità bulk
500 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)
ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=4 in water): -86.0 - -84.0 °
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4