Documenti fondamentali
8.16011
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-Phenylalanine
for synthesis
Sinonimo/i:
(S)-(-)-Phenylalanine, Phe, 2-Amino-3-phenylpropionic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H11NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
Numero indice EU:
200-568-1
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
<1 Pa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Stato
solid
pH
5.4-6.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Punto di fusione
275-283 °C (decomposition)
Solubilità
27 g/L
Densità
1.34 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
580 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[N+H3]C(Cc1ccccc1)C(=O)[O-]
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)
COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=2 in water): -35.5 - -33.5 °
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Trietilammina BioUltra, &#8805;99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
90335
Trietilammina
Boc-Phe-OH &#8805;99.0% (T)
Sigma-Aldrich
15480
Boc-Phe-OH
L-Phenylalanine certified reference material, TraceCERT&#174;, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
40541
L-Phenylalanine
L-Phenylalanine from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
Sigma-Aldrich
P5482
L-Phenylalanine
Phenylalanine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
P1150000
Phenylalanine