Documenti fondamentali
1.07434
Millipore
L-Proline
for biochemistry
Sinonimo/i:
L-Proline, Pro
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
115.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
Numero indice EU:
205-702-2
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Stato
solid
Potenza
>5110 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
220-222 °C (decomposition)
Solubilità
1500 g/L
Densità
1.35-1.38 g/cm3 at 25 °C
Densità bulk
500 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[N+H2]1C(CCC1)C(=O)[O-]
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)
ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
for biochemistry
Applicazioni
L-Proline for biochemistry. CAS 147-85-3, pH 5 - 7 (100 g/l, H₂O, 20 °C).
Risultati analitici
Assay (perchloric acid titration, calculated on dried substance)≥ 99.0 %Identity (IR-spectrum)passes testAppearancewhite or almost white, crystalline powder or colorless crystalsAppearance of solution (50 g/l; water)clear and colorlessSpec. rotation (α 20/D, 40 g/l, water, calc. on dried substance) -84.0 bis -86.0Chloride (Cl)≤ 0.02 %Sulfate (SO₄)≤ 0.03 %Heavy metals (as Pb)≤ 0.001 %Ninhydrin-positive substances (LC)(any ninhydrin-positive impurity)≤ 0.2 %Ninhydrin-positive substances (LC) (ammonium (570 nm))≤ 0.02 %Ninhydrin-positive substances (LC)(total impurities)≤ 0.5 %Loss on Drying (105 °C)≤ 0.4 %
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1