N3018
(±)-Nornicotine
≥98% (TLC), liquid
Sinonimo/i:
2-(3-Pyridyl)pyrrolidine, 3-(2-Pyrrolidinyl)pyridine
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
liquid
Colore
yellow
Solubilità
H2O: 20 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C1CNC(C1)c2cccnc2
InChI
1S/C9H12N2/c1-3-8(7-10-5-1)9-4-2-6-11-9/h1,3,5,7,9,11H,2,4,6H2
MYKUKUCHPMASKF-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
mouse ... Chrna1(11435) , Chrna7(11441)
rat ... Chrna4(25590)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?