Documenti fondamentali
N-008
Supelco
S(−)-Nicotine solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinonimo/i:
(−)-Nicotine solution
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.23
Beilstein:
5733110
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
1.0 mg/mL in methanol
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CN1CCC[C@H]1c2cccnc2
InChI
1S/C10H14N2/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3/t10-/m0/s1
SNICXCGAKADSCV-JTQLQIEISA-N
Informazioni sul gene
Descrizione generale
A Certified Spiking Solution® applicable for use in LC/MS or GC/MS applications such as nicotine testing, forensic analysis or clinical and diagnostic testing. Nicotine is a highly additive tobacco alkaloid associated with numerous health risks such as heart health, mental health and cancer.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Manoranjan S D'Souza et al.
Cold Spring Harbor perspectives in medicine, 3(6), doi:10-doi:10 (2013-06-05)
Nicotine plays an important role in the initiation and maintenance of tobacco smoking. Importantly, chronic nicotine exposure alters the function of brain reward systems, resulting in the development of a nicotine-dependent state. This nicotine-dependent state is associated with aversive affective
Christie D Fowler et al.
Neuropharmacology, 76 Pt B, 533-544 (2013-09-24)
Nicotine stimulates brain reward circuitries, most prominently the mesocorticolimbic dopamine system, and this action plays a critical in establishing and maintaining the tobacco smoking habit. Compounds that attenuate nicotine reward are considered promising therapeutic candidates for tobacco dependence, but many
Marina R Picciotto et al.
Neuropharmacology, 76 Pt B, 545-553 (2013-05-02)
Tobacco smoking in humans is one of the most persistent and widespread addictions and is driven by nicotine in tobacco smoke. Over the last several decades, understanding of the molecular and cellular basis for nicotine addiction has increased tremendously as
Lindsay F Stead et al.
The Cochrane database of systematic reviews, 11, CD000146-CD000146 (2012-11-16)
The aim of nicotine replacement therapy (NRT) is to temporarily replace much of the nicotine from cigarettes to reduce motivation to smoke and nicotine withdrawal symptoms, thus easing the transition from cigarette smoking to complete abstinence. The aims of this
Neal L Benowitz et al.
Tobacco control, 22 Suppl 1, i14-i17 (2013-04-23)
Nicotine is highly addictive and is primarily responsible for the maintenance of cigarette smoking. In 1994, Benowitz and Henningfield proposed the idea of federal regulation of the nicotine content of cigarettes such that the nicotine content of cigarettes would be
Articoli
Separation of (+)-Anabasine hydrochloride solution, 1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material; S(−)-Nicotine solution, 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material; (S)-N-Nitrosoanabasine (NAB) solution, 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material