Key Documents
G8898
Sigma-Aldrich
Glicina
≥99%, suitable for western blotting
Sinonimo/i:
Acido aminoacetico, Acido aminoetanoico, Glicocolla
About This Item
Formula condensata:
NH2CH2COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
75.07
Beilstein:
635782
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
NACRES:
NA.28
product name
Glicina, suitable for electrophoresis, ≥99%
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Forma fisica
powder
tecniche
electrophoresis: suitable
western blot: suitable
Impurezze
≤0.01% Insoluble matter
Colore
white to off-white
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
Punto di fusione
240 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
H2O: 200 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤70 ppm
Cationi in tracce
heavy metals (as Pb): ≤20 ppm
Assorbimento
≤0.15 at 280 at 1 M
Gruppo funzionale
amine
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
Descrizione generale
La Glicina è una molecola con punto isoelettrico 6,7, vicino al pH del secondo strato gel. I vantaggi sono la bassa mobilità, la idrofobicità e l′assenza di associazione con proteine. La Glicina è un componente di Tris-glicina e Tris-glicina-SDS (dodecil-solfato di sodio) tamponi per elettroforesi in gel di poliacrilammide. La glicina è anche un componente del tampone di trasferimento ‘Towbin′per Western blot.
La glicina, un amminoacido achirale che partecipa alla costruzione delle proteine, può essere utilizzato con finalità diverse in biochimica e in fisiologia. Questo amminoacido glucogenico, apolare, non essenziale, funge da neurotrasmettitore inibitore a livello del sistema nervoso centrale, e inoltre agisce a fianco del glutammato come co-agonista dei recettori NMDA. Nel ruolo di precursore, la glicina viene utilizzata come unità costitutiva fondamentale di svariate macromolecole, rivestendo un ruolo di vitale importanza nei processi cellulari.
Al di là delle sue funzioni biologiche, la glicina dà prova di notevole versatilità in diverse applicazioni di ricerca. La sua funzione di reagente biochimico la rende utile in saggi e procedure metodologiche, mentre le sue proprietà di agente tamponante sono fondamentali in tecniche quali l′SDS-PAGE, il western blotting, l′analisi cromatografica e le colture cellulari. La sua natura zwitterionica fa della glicina un tampone efficace in un ampio intervallo di pH, diffusamente impiegata nella ricerca immunologica per la preparazione di tamponi per tecniche quali il western blotting. Data la sua compatibilità con svariati enzimi, la glicina può essere impiegata con successo in saggi enzimatici come quello della determinazione del lattato. In più, la glicina contribuisce alla formulazione di tamponi per la stabilizzazione di proteine, per il controllo del pH e per reazioni enzimatiche.
Applicazioni
  • La glicina è anche stata usata nella preparazione di matrici basate su compositi di gelatina.
  • È stata usata nel tampone di eluizione per estrarre proteine usando una colonna HiTrap con proteina G.
  • È stata usata in tamponi per il campionamento, analisi e trasferimento di campioni preparati per SDS-PAGE (elettroforesi in gel poliacrilammide e sodio dodecil solfato) e Western blot.
Azioni biochim/fisiol
Neurotrasmettitore inibitore nella colonna vertebrale, regolatore allosterico di recettori NMDA.
Caratteristiche e vantaggi
  • Indicata per studi di biochimica e biologia cellulare
  • Composto di qualità elevata indicato per svariate applicazioni di ricerca
Risultati analitici
Testata per uso PAGE con elettrodi tamponati e in tamponi di trasferimento per Western blot.
Altre note
Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma di Composti biochimici, compilare questo modulo.
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Glicina BioXtra, ≥99% (titration)
Sigma-Aldrich
G7403
Glicina
Glicina 99%, FCC
Sigma-Aldrich
W328707
Glicina
Glicina puriss. p.a., reag. Ph. Eur., buffer substance, 99.7-101% (calc. to the dried substance)
Sigma-Aldrich
33226
Glicina
Glicina granulated, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
SAFC
1.03669
Glicina
Glicina meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99-101% (based on anhydrous substance)
Sigma-Aldrich
15527
Glicina
The role of muscle-derived stem cells in bone tissue engineering.
Sun JS et al.
Biomaterials, 26, 3953-3953 (2005)
Quantitative immunofluorescent blotting of the multidrug resistance-associated protein 2 (MRP2).
Gerk PM
Journal of Pharmacological and Toxicological Methods, 63, 279-279 (2011)
Hames, B.D. and Rickwood, D.
Gel Electrophoresis of Proteins: A Practical Approach, 32-35 (1990)
Westermeier R
Electrophoresis in Practice: A Guide to Methods and Applications of DNA and Protein Separations (2016)
The newly developed monoclonal antibody SA7D6 exhibits potential for detection of Staphylococcus aureus.
Senevirathne A and Kim K-P
Food Science and Biotechnology, 24, 1177-1184 (2015)