Documenti fondamentali
N-075
Supelco
(±)-N′-Nitrosonornicotine (NNN) solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinonimo/i:
NNN, NNN solution
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H11N3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.20
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
1.0 mg/mL in methanol
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=NN1CCCC1c2cccnc2
InChI
1S/C9H11N3O/c13-11-12-6-2-4-9(12)8-3-1-5-10-7-8/h1,3,5,7,9H,2,4,6H2
XKABJYQDMJTNGQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
N′-Nitrosonornicotine, also known as NNN, is a nitrosamine and potential carcinogen found in a variety of tobacco products including snuff, cigarettes, chewing tobacco, and cigars. Certified Spiking Solutions® are suitable for use in nicotine testing or environmental monitoring by LC-MS/MS or GC/MS.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTIONS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11.0 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Jian-Min Yuan et al.
Carcinogenesis, 32(9), 1366-1371 (2011-07-08)
N'-Nitrosonornicotine (NNN) and 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone (NNK) are tobacco-specific nitrosamines. NNN and NNK can induce cancers of the esophagus and lung, respectively, in laboratory animals, but data on human esophageal cancer are lacking. The association between levels of NNN and 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol (NNAL)
Michael Urban et al.
Journal of analytical toxicology, 33(5), 260-265 (2009-08-13)
The tobacco-specific nitrosamine N'-nitrosonornicotine (NNN) is carcinogenic to humans (IARC Group 1). Assessing the tobacco smoke-related exposure to NNN by suitable biomarkers is of interest for risk evaluation. Recently, NNN and NNN-N-glucuronide have been quantified in urine of smokers. However
N-Nitrosamines (15 listings): N-Nitrosonornicotine.
Report on carcinogens : carcinogen profiles, 12, 320-321 (2011-08-24)
Irina Stepanov et al.
Cancer epidemiology, biomarkers & prevention : a publication of the American Association for Cancer Research, cosponsored by the American Society of Preventive Oncology, 17(4), 945-948 (2008-04-10)
Specific biomarkers of tobacco carcinogen uptake are critical for investigations of the role of tobacco smoke exposure in human cancers. Two new biomarkers of human exposure to tobacco-specific carcinogens have been recently developed by our research group: urinary N'-nitrosonornicotine (NNN)
Karen H Watanabe et al.
Regulatory toxicology and pharmacology : RTP, 55(2), 123-133 (2009-06-23)
The manner in which humans smoke cigarettes is an important determinant of smoking risks. Of the few investigators that have predicted cancer risks from smoking on a chemical-specific basis, most used mainstream cigarette smoke (MCS) carcinogen emissions obtained via machine
Global Trade Item Number
SKUGTIN
N-075-1ML4061834081883