I5281
L-Isoleucine
Sinonimo/i:
(2S,3S)-2-Amino-3-methylpentanoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
non-animal source
Saggio
≥98.5%
Stato
crystalline powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, heavy metals, residual solvents, tested
Punto di fusione
288 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
1 M HCl: 50 mg/mL
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Attività estranea
cytotoxicity, tested
Stringa SMILE
CC[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m0/s1
AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
Descrizione generale
M-Clarity Program
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Applicazioni
Note legali
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Chromatograms
application for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.