Key Documents
410489
Sigma-Aldrich
Boc-Ser-OMe
95%
Sinonimo/i:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-serine methyl ester, Boc-L-serine methyl ester
About This Item
Formula condensata:
HOCH2CH[NHCO2C(CH3)3]CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.23
Beilstein:
3545389
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Attività ottica
[α]20/D −18°, c = 5 in methanol
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Indice di rifrazione
n20/D 1.452 (lit.)
Densità
1.082 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
COC(=O)[C@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H17NO5/c1-9(2,3)15-8(13)10-6(5-11)7(12)14-4/h6,11H,5H2,1-4H3,(H,10,13)/t6-/m0/s1
SANNKFASHWONFD-LURJTMIESA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Griet Van Zeebroeck et al.
Nature chemical biology, 5(1), 45-52 (2008-12-09)
Transporter-related nutrient sensors, called transceptors, mediate nutrient activation of signaling pathways through the plasma membrane. The mechanism of action of transporting and nontransporting transceptors is unknown. We have screened 319 amino acid analogs to identify compounds that act on Gap1