158992
Methyl p-toluenesulfonate
98%
Sinonimo/i:
Methyl p-methylbenzenesulfonate, Methyl toluene-4-sulfonate, Methyl tosylate, Methylp-tosylate
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
6.45 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
98%
Stato
solid
Temp. autoaccensione
896 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.5172 (lit.)
P. ebollizione
144-145 °C/5 mmHg (lit.)
Punto di fusione
25-28 °C (lit.)
Densità
1.234 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
tosylate
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H10O3S/c1-7-3-5-8(6-4-7)12(9,10)11-2/h3-6H,1-2H3
VUQUOGPMUUJORT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?