516620
Peroxynitrite
liquid, biological oxidizing agent, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Nitroxyl anion, Peroxynitrous acid
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Peroxynitrite, Synthesized from isoamyl nitrite and hydrogen peroxide.
Livello qualitativo
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
Colore
yellow
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Oxidizing agent that reacts with DNA, membrane phospholipids, sulfhydryl groups, and tyrosine
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Ricostituzione
Altre note
Sakuma, S., et al. 1997. Biochem. Biophys. Res. Commun. 230, 476.
Lymar, S.V., et al. 1996. Biochemistry 35, 7855.
Uppu, R.M., and Pryor, W.A. 1996. Methods Enzymol. 269, 322.
Ischiropoulos, H., and al-Medhi, A.B. 1995. FEBS Lett. 364, 279.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 2