Key Documents
T6884
Sigma-Aldrich
Trombina
lyophilized powder, ≥2,000 NIH units/mg protein (E1%/280, 18.3)
Sinonimo/i:
Fattore IIa
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
Origine biologica
human plasma
Livello qualitativo
Forma fisica
lyophilized powder
Attività specifica
≥2,000 NIH units/mg protein (E1%/280, 18.3)
PM
37.4 kDa
Impurezze
HIV and HBsAg, source material tested negative
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... F2(2147)
Descrizione generale
La trombina è la proteasi finale della coagulazione in relazione all′emostasi e promuove effetti procoagulanti e anticoagulanti.
La trombina è prodotta dalla scissione proteolitica della protrombina inattiva nel fegato. È una glicoproteina con quattro domini strutturali: il dominio Gla che contiene 10 acidi γ-carbossiglutammici, due domini kringle e il dominio della serin proteasi simile alla tripsina. Il gene della protrombina è mappato nel cromosoma umano 11p11.2.
Applicazioni
La trombina da plasma umano è stata utilizzata:
  • nella preparazione dei gel di fibrina impiegati per la valutazione della morfologia delle cellule stromali del midollo osseo umano (hBMSC),
  • nell′attivazione delle piastrine,
  • nella valutazione dell′integrità dei monostrati di cellule endoteliali (EC)
La trombina è usata per la scissione sito-specifica delle proteine di fusione ricombinanti che contengono un sito di riconoscimento della trombina accessibile per la rimozione dei tag di affinità.
Azioni biochim/fisiol
La principale funzione della trombina è la scissione del fibrinogeno in fibrina, che serve ad agevolare la formazione di coaguli stabili. Svariate mutazioni del gene della protrombina contribuiscono alla sua carenza, determinando disturbi della coagulazione come la disprotrombinemia e l′ipoprotrombinemia. Elevati livelli di trombina inducono la neurotossicità nei neuroni dopaminergici e contribuiscono alla progressione della malattia di Parkinson. Livelli alterati di trombina modulano la via della coagulazione nella sclerosi multipla. I pazienti con coronaropatia (CAD) presentano elevati livelli di trombina. L′accumulo di trombina nei grovigli neurofibrillari del cervello potrebbe contribuire all′aggregazione della proteina tau e alla fisiopatologia della malattia di Alzheimer.
La trombina è usata per la scissione sito-specifica delle proteine di fusione ricombinanti che contengono un sito di riconoscimento della trombina accessibile per la rimozione dei tag di affinità. La trombina è stata usata in uno studio per indagare la via della proteina C nel funzionamento della barriera intestinale.
Serin proteasi che scinde in modo selettivo i legami Arg-Gly nel fibrinogeno per formare fibrina e i fibrinopeptidi A e B.
Definizione di unità
L′attività è espressa in unità NIH ottenute per confronto diretto con uno standard di riferimento della trombina NIH.
Stato fisico
Liofilizzato da tampone salino di citrato di sodio, pH 6,5
Risultati analitici
La procedura del saggio NIH impiega 0,2 ml di plasma diluito (1:1 con soluzione fisiologica) come substrato e 0,1 ml di campione di trombina (stabilizzato in una soluzione di albumina tamponata all′1%) sulla base di una modifica del metodo di Biggs. Per determinare le concentrazioni di trombina si usano solo tempi di coagulazione compresi nell′intervallo di 15-25 secondi.
Altre note
Per maggiori informazioni sulla trombina, visitare il sito web www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Esclusione di responsabilità
SOLO PER USO A FINI DI RICERCA. Qualora destinato ad essere impiegato a scopo di ricerca, questo prodotto risponde alle leggi vigenti in Francia, anche per quanto riguarda le attività di import ed export connesse alla sua acquisizione (art. L. 1211-1 paragrafo 2 del Codice di sanità pubblica — Code de la santé publique). Per l′importazione del prodotto, l′acquirente (ovvero l′utilizzatore finale) deve necessariamente ottenere dal Ministero della ricerca della Repubblica Francese l′autorizzazione di cui all′articolo 1245-5-1 II. del suddetto Codice di sanità pubblica. Ordinando questo prodotto, l′acquirente conferma implicitamente di aver ottenuto la debita autorizzazione all′importazione.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Thrombin generation correlates with disease duration in multiple sclerosis (MS): Novel insights into the MS-associated prothrombotic state
Parsons MEM, et al.
Multiple Sclerosis Journal, 3(4) (2017)
Silvia D'Alessio et al.
Annals of the New York Academy of Sciences, 1258, 78-85 (2012-06-27)
The protein C (PC) pathway is a well-characterized anticoagulant system. Produced mainly by the liver as a zymogen, PC is activated on the vascular endothelial cell surface by thrombin-thrombomodulin complex. Once activated, PC inactivates two important cofactors of the coagulation
Effect of the scaffold microenvironment on cell polarizability and capacitance determined by probabilistic computations
Betancourt BA, et al.
Bio-medical materials and engineering, 13(2), 025012-025012 (2018)
Thrombin a-chain: activation remnant or allosteric effector?
Carter ISR, et al.
Thrombosis, 2010 (2010)
Howard Kim et al.
PloS one, 6(6), e21744-e21744 (2011-07-09)
Neural stem/progenitor cells (NSPCs) have great potential as a cell replacement therapy for spinal cord injury. However, poor control over transplant cell differentiation and survival remain major obstacles. In this study, we asked whether dibutyryl cyclic-AMP (dbcAMP), which was shown
Articoli
Thrombin Factor IIa is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg--Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.