Key Documents
605195
Sigma-Aldrich
Trombina, plasma umano, elevata attività
Sinonimo/i:
Trombina, plasma umano, elevata attività
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.25
Origine biologica
human plasma
Livello qualitativo
Forma fisica
lyophilized solid
Attività specifica
≥2800 NIH units/mg protein
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Solubilità
water: 1 mg/mL, cloudy
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Destinata all′uso nei test sul tempo di coagulazione della trombina. Enzima chiave che attiva il fattore XIII e converte il fibrinogeno in fibrina.
Destinata all′uso nei test sul tempo di coagulazione della trombina. Serina proteasi formata nel plasma durante il processo di coagulazione a partire da protrombina, calcio e tromboplasmina. Agisce sulla proteina plasmatica solubile fibrinogeno per convertirla in un coagulo di fibrina insolubile. Preparata a partire da protrombina umana omogenea mediante attivazione con fattore Xa, fattore Va e fosfolipide. Destinata all′uso nei test sul tempo di trombina.
Attenzione
Tossicità: nocivo (C)
Definizione di unità
Un′unità è determinata mediante il confronto con una curva standard preparata con la trombina standard del Bureau of Biologics.
Stato fisico
Liofilizzato da 200 mM di NaCl, 50 mM di citrato di sodio, 0,1% di PEG-8000, pH 6,5.
Nota sulla preparazione
Preparato da plasma risultato negativo ai test certificati per HBsAg e per gli anticorpi a HIV e HCV.
Ricostituzione
Suddividere in aliquote e congelare dopo la ricostituzione (-20 °C). Le soluzioni madri sono stabili per un massimo di 6 mesi a -20 °C.
Risultati analitici
Attivazione completa da protrombina omogenea mediante SDS-PAGE
Altre note
Forsberg, G., et al. 1992. J. Protein Chem.11, 201.
Garcia, J.G. 1992. J. Lab. Clin. Med.120, 513.
Scarborough, R.M., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 13146.
Weigel, L.M., et al. 1992. Infect. Immun.60, 1568.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
SOLO PER USO A FINI DI RICERCA Qualora destinato ad essere impiegato a scopo di ricerca, questo prodotto risponde alle leggi vigenti in Francia, anche per quanto riguarda le attività di import ed export connesse alla sua acquisizione (art. L. 1211-1 paragrafo 2 del Codice di sanità pubblica — Code de la santé publique). Per l′importazione del prodotto, l′acquirente (ovvero l′utilizzatore finale) deve necessariamente ottenere dal Ministero della ricerca della Repubblica Francese l′autorizzazione di cui all′articolo 1245-5-1 II. del suddetto Codice di sanità pubblica. Ordinando questo prodotto, l′acquirente conferma implicitamente di aver ottenuto la debita autorizzazione all′importazione.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Thrombin from human plasma
Roche
10602400001
Thrombin
Thrombin human BioUltra, recombinant, expressed in HEK 293 cells, aqueous solution, ≥95% (SDS-PAGE)
Sigma-Aldrich
T9326
Thrombin human
Fibrinogeno 50-70% protein (≥80% of protein is clottable)
Sigma-Aldrich
F3879
Fibrinogeno
Trombina lyophilized powder, ≥1,000 NIH units/mg protein (E1%/280, 18.3)
Sigma-Aldrich
T7009
Trombina
Trombina lyophilized powder, Suitable for routine use in the thrombin time test
Sigma-Aldrich
T8885
Trombina
Trombina 400-1000 NIH units/mg protein
Sigma-Aldrich
T7572
Trombina