T1063
Trombina
lyophilized powder, ≥2800 NIH units/mg protein (E1%/280, 18.3)
Sinonimo/i:
Fattore IIa
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
lyophilized powder
Livello qualitativo
Attività specifica
≥2800 NIH units/mg protein (E1%/280, 18.3)
PM
37.4 kDa
Impurezze
HIV, hepatitis B and hepatitis C, tested negative
N° accesso UniProt
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... F2(2147)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Stato fisico
Risultati analitici
Altre note
Esclusione di responsabilità
Inibitore
Substrato
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
I clienti hanno visto anche
Articoli
Thrombin Factor IIa is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg--Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.