Documenti fondamentali
1.06237
Supelco
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride
GR for analysis ACS
Sinonimo/i:
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride, Naphthylethylenediamine dihydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H16Cl2N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
215-981-2
NACRES:
NA.05
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Stato
solid
pH
1.0 (20 °C, 25 g/L in H2O)
Solubilità
30 g/L
Densità bulk
380 kg/m3
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Cl-].[Cl-].[N+H2](CC[N+H3])c1c2c(ccc1)cccc2
InChI
1S/C12H14N2.2ClH/c13-8-9-14-12-7-3-5-10-4-1-2-6-11(10)12;;/h1-7,14H,8-9,13H2;2*1H
MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N
Linkage
Replaces: NX0230-1
Risultati analitici
Assay (argentometric, calc. on anhydrous substance): ≥ 97.0 %
Identity (IR-spectrum): conforms
Appearance of solution (20 g/l, water): clear, dissolution is complete
1-Naphthylamine (HPLC): ≤ 0.1 %
2-Naphthylamine (HPLC): ≤ 0.01 %
Water (according to Karl Fischer): ≤ 5.0 %
Sensitivity to sulfanilamide: conforms
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7