S9251
Sulfanilamide
≥98%
Sinonimo/i:
4-aminobenzenesulfonamide, p-Aminobenzenesulfonamide
Saggio
≥98%
Stato
powder or crystals
Colore
white to off-white
Punto di fusione
164-166 °C (lit.)
Spettro attività antibiotica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Modalità d’azione
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
Stringa SMILE
Nc1ccc(cc1)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C6H8N2O2S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H2,8,9,10)
FDDDEECHVMSUSB-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CA1(759) , CA2(760) , CA5A(763) , CA5B(11238) , CA9(768)
mouse ... Car13(71934) , Car5a(12352)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Mode of Action: A competitive inhibitor of dihydropteroate synthestase to block the synthesis of folic acid.
Anti-microbial Spectrum: Gram positive, Gram negative, Chlamydia
Mode of Resistance: Alteration of dihydropteroate synthase or alternative pathway for folic acid synthesis.
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?