Documenti fondamentali
1.11799
Supelco
Sulfanilamide
GR for analysis Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Sulfanilamide, 4-Aminobenzenesulfonamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H8N2O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
Numero indice EU:
200-563-4
NACRES:
NB.21
agenzia
reag. Ph. Eur.
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.00001 hPa ( 70 °C)
Stato
solid
Potenza
3900 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.8-6.1 (20 °C, 5 g/L in H2O)
Punto di fusione
162.8 °C
Densità
1.54 g/cm3 at 20.3 °C
Densità bulk
500 kg/m3
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)(N)c1ccc(cc1)N
InChI
1S/C6H8N2O2S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H2,8,9,10)
FDDDEECHVMSUSB-UHFFFAOYSA-N
Linkage
Replaces: SX1150-2; SX1150
Risultati analitici
Assay (bromometric, calc. on dried substance): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting range (lower value): 163 - 166
Melting range (upper value): 163 - 166
Alkali-insoluble impurities: passes test
Acid-insoluble impurities: passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.01 %
Sulphate (SO₄): ≤ 0.02 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.002 %
Sulfated ash: ≤ 0.1 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 0.5 %
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1