Key Documents
1.08418
Supelco
Titriplex® III
for analysis (EDTA disodium salt), ACS reagent, ISO, reag. Ph. Eur.
Sinonimo/i:
Acido etilendiamminotetraacetico, EDTA, EDTA-Na2, Edatamil, Edetato, Etilendiamminotetraacetato di disodio, Sequestrene Na2
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14N2Na2O8 · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
372.24
Beilstein:
3900609
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
205-358-3
NACRES:
NA.21
product name
Titriplex® III, for analysis, ACS reagent, ISO, reag. Ph. Eur.
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
ISO
reag. Ph. Eur.
Nome Commerciale
Titripur®
Forma fisica
solid
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Complexometric reactions
tecniche
titration: suitable
pH
4-5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
248 °C (dec.) (lit.)
Densità bulk
700 kg/m3
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Chelante di cationi bivalenti. Inibisce enzimi, come le metalloproteasi, che per essere attivi necessitano di cationi bivalenti.
Linkage
Sostituisce: EX0539; EX0539-3; EX0539-1; EX0539-5
Altre note
Eliminazione dell′acqua di cristallizzazione: 110 °C
Note legali
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Respiratory Tract
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
Urea in water and wastewater, enzymatic determination - Photometric determination using the indophenol blue method after cleavage of the urea
Protocolli
Preparation of a standard solution for Sulfite
Method: Photometric determination with 2,2'-dinitro-5,5'-dithiodibenzoic acid (Ellman's reagent)