Documenti fondamentali
1.03170
Supelco
Eriochrome black T (C.I. 14645)
metal indicator, ACS, Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Eriochrome black T (C.I. 14645), Chrome black T, 2-Hydroxy-1-(1-hydroxy-2-naphthylazo)-6-nitronaphthalene-4-sulfonic acid sodium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H12N3NaO7S
Numero CAS:
Peso molecolare:
461.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
217-250-3
NACRES:
NB.21
Nome del prodotto
Eriochrome black T (C.I. 14645), indicator for complexometry ACS,Reag. Ph Eur
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
reag. Ph. Eur.
Stato
powder
Potenza
17590 mg/kg LD50, oral (Rat)
Perdita
≤7% loss on drying, 110°C
Colore
black to dark brown
pH
3.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Solubilità
50 g/L
Densità bulk
400‑600 kg/m3
λmax
612-616 nm (buffer pH 10.0)
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C20H13N3O7S.Na/c24-17-10-18(31(28,29)30)15-9-12(23(26)27)6-7-14(15)19(17)22-21-16-8-5-11-3-1-2-4-13(11)20(16)25;/h1-10,21,25H,(H,28,29,30);/q;+1/p-1/b22-19-;
JHUJLRKQZAPSDP-GXTSIBQPSA-M
Linkage
Replaces: EX0100-5; EX0100
Risultati analitici
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Appearance: Black to dark brown-black fine powder, eventually with granular parts
Clarity of solution: passes test
Absorption maximum λmax. (buffer pH 10.0): 612 - 616 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.02 g/l; buffer pH 10.0; calc. on dried substance): 400 - 510
Loss on drying (110 °C): ≤ 7 %
Suitability as indicator (for complexometric titration, ACS): passes test
Suitability as indicator (Reag. Ph Eur): passes test
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6