1.01719
Cloruro di bario diidrato
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Cloruro di bario diidrato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99.0% (complexometric)
Forma fisica
solid
Potenza
118 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezze
≤0.005% Insoluble matter
≤0.005% Oxidizing Substances (as NO3)
Perdita
14.0-16.0% loss on drying, 150 °C
pH
5.2-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
Densità
3.86 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
1200‑1400 kg/m3
Cationi in tracce
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.0001%
K: ≤0.0025%
N: ≤0.002%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Sr: ≤0.05%
heavy metals: ≤0.0005%
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/Ba.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
Risultati analitici
Sostanza insolubile: ≤ 0,005%
pH (5%; acqua, 25 °C ): 5,2 - 8,0
Azoto totale (N): ≤ 0,002%
Metalli pesanti (ACS): ≤ 0,0005%
Sostanze ossidanti (come NO₃): ≤ 0,005%
Ca (Calcio): ≤ 0,005%
Fe (Ferro): ≤ 0,0001%
K (Potassio): ≤ 0,0025%
Na (Sodio): ≤ 0,005%
Pb (Piombo): ≤ 0,001%
Sr (Stronzio): ≤ 0,05%
Perdita all′essiccamento (150 °C): 14,0-16,0%
Corrisponde a ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1