Documenti fondamentali
1.01717
Supelco
Barium chloride dihydrate
EMPLURA®
Sinonimo/i:
Barium chloride dihydrate, Barium dichloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
BaCl2 · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
233-788-1
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPLURA®
Saggio
≥99.0% (complexometric)
Stato
solid
Potenza
118 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezze
≤0.1% Substances not precipitated by dilute sulfuric acid (as sulfate)
pH
5.2-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
Densità
3.86 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
1200‑1400 kg/m3
Cationi in tracce
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Ba+2].[Cl-].[Cl-].O.O
InChI
1S/Ba.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Substances not precipitated by dilute sulfuric acid (as sulfate): ≤ 0.1 %
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1