433373
Barium hydroxide
technical grade, ~95%
Sinonimo/i:
Barium dihydroxide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Saggio
~95%
Stato
powder
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Densità
2.2 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O[Ba]O
InChI
1S/Ba.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
RQPZNWPYLFFXCP-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?