217573
Barium hydroxide octahydrate
ACS reagent, ≥98%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Saggio
≥98%
Stato
powder, crystals or chunks
Impurezze
≤0.01% insol. dil. HCl
≤2.0% barium carbonate
pH
12.5 (20 °C, 50 g/L)
Punto di fusione
78 °C (lit.)
Anioni in tracce
S2-: ≤0.001%
chloride (Cl-): ≤0.001%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.05%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Na: ≤0.01%
Sr: ≤0.8%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.O.O.O[Ba]O
InChI
1S/Ba.10H2O/h;10*1H2/q+2;;;;;;;;;;/p-2
ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?