342920
Barium chloride
99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Dichlorobarium
Saggio
99.9% trace metals basis
Stato
powder
Impurezze
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
Punto di fusione
963 °C (lit.)
Densità
3.856 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Ba]Cl
InChI
1S/Ba.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
WDIHJSXYQDMJHN-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?