224936
4-(Trifluoromethyl)aniline
99%
Sinonimo/i:
α,α,α-Trifluoro-p-toluidine, 4-Aminobenzotrifluoride
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.483 (lit.)
P. ebollizione
83 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
1.283 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Nc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H6F3N/c8-7(9,10)5-1-3-6(11)4-2-5/h1-4H,11H2
ODGIMMLDVSWADK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
S237787-1EA | |
224936-10G | 4061838779311 |
224936-25G | 4061838779335 |
224936-10ML | |
224936-1G | 4061838779328 |
224936-1KG | |
224936-1L | |
224936-1ML | |
224936-25ML | |
224936-5ML |