Documenti fondamentali
237094
Sigma-Aldrich
Barium
rod, diam. ~2 cm, ≥99% trace metals basis
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Ba
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.33
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥99% trace metals basis
Stato
rod
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Resistività
50.0 μΩ-cm, 20°C
Diametro
~2 cm
Impurezze
≤2% 2-ethylhexyl dihydrogenphosphate and tris(2-ethylhexyl) phosphate
0.5% strontium
P. ebollizione
1640 °C (lit.)
Punto di fusione
725 °C (lit.)
Densità
3.6 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ba]
InChI
1S/Ba
DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Critical for the synthesis of pure Ba21M2O5HX (M = Ge, SI, Ga, In, Tl) suboxide Zintl phases.3
Promotes anchorage-independent growth and invasion of human HaCaT keratinocytes via c-SRC kinase activation
Reactant for synthesis of heterobimetallic alkaline earth complexes
Commonly used for medicinal purposes, particularly for visualization of the gastrointestinal tract
Reactant involved in:
  • Interactions with fused quartz
  • Aggregation of alginate-coated iron oxide nanoparticles
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Strontium granular, 99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
403326
Strontium
Sodium ACS reagent, dry
Sigma-Aldrich
282065
Sodium
N. D. Thang, et al.,
PLoS ONE, 6 (2011)
Patrick L Hayes et al.
The journal of physical chemistry. A, 112(4), 660-668 (2008-01-10)
Inorganic anions and cations are ubiquitous in environmental chemistry. Here, we use second harmonic generation to track the interaction of the environmentally important metal cations barium, strontium, and cadmium and the nitrate anion with fused quartz/water interfaces at pH 7.
Alan S Rosman et al.
The American journal of medicine, 120(3), 203-210 (2007-03-14)
Published studies have reported a wide range of sensitivities and specificities for computed tomographic (CT) colonography for polyp detection, generating controversy regarding its diagnostic accuracy. A meta-analysis of published studies comparing the accuracies of CT colonography and colonoscopy for polyp
Kai Loon Chen et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 23(11), 5920-5928 (2007-05-02)
Early-stage aggregation kinetics studies of alginate-coated hematite nanoparticles in solutions containing alkaline-earth metal cations revealed enhanced aggregation rates in the presence of Ca2+, Sr2+, and Ba2+, but not with Mg2+. Transmission electron microscopy (TEM) imaging of the aggregates provided evidence
D. P. Daniels, et al.,
Dalton Transactions (2011)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
237094-100G
237094-25G4061838785947