Documenti fondamentali
735787
Sigma-Aldrich
Barium
beads, 0.5-2.0 mm particle size, 99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Barium element
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Ba
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.33
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141505
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Saggio
99% trace metals basis
Stato
beads
Resistività
50.0 μΩ-cm, 20°C
Dimensione particelle
0.5-2.0 mm
P. ebollizione
1640 °C (lit.)
Punto di fusione
725 °C (lit.)
Densità
3.6 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ba]
InChI
1S/Ba
DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Critical for the synthesis of pure Ba21M2O5HX (M = Ge, SI, Ga, In, Tl) suboxide Zintl phases.3
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Titanium powder, −100 mesh, 99.7% trace metals basis
Sigma-Aldrich
268496
Titanium
Calcium granular, 99%
Sigma-Aldrich
215147
Calcium
Rubidium ingot, 99.6% trace metals basis
Sigma-Aldrich
276332
Rubidium
Zirconium powder, −100 mesh
Sigma-Aldrich
403296
Zirconium
Sodium ACS reagent, dry
Sigma-Aldrich
282065
Sodium
J W Hanrahan et al.
The Journal of general physiology, 87(3), 443-466 (1986-03-01)
K channels in the basolateral membrane of insect hindgut were studied using current fluctuation analysis and microelectrodes. Locust recta were mounted in Ussing-type chambers containing Cl-free saline and cyclic AMP (cAMP). A transepithelial K current was induced by raising serosal
C H Johnson et al.
Annals of emergency medicine, 20(10), 1138-1142 (1991-10-01)
Barium is a divalent alkaline earth metal used as the insoluble sulfate salt in contrast radiography and soluble acid salts in industry. Barium poisoning results from ingestion or inhalation of the acid salts; the most common poisoning occurs after ingestion
Lorenzo Di Cesare Mannelli et al.
Experimental neurology, 261, 22-33 (2014-06-27)
Oxaliplatin, a platinum-based chemotherapeutic agent, has become a standard treatment for advanced colorectal cancer. The dose-limiting toxicity of this compound is the development of peripheral neuropathy. A tangled panel of symptoms, sensory loss, paresthesia, dysesthesia and pain, may be disabling
Meirigeng Qi et al.
Xenotransplantation, 19(6), 355-364 (2012-12-04)
The main hurdles to the widespread use of islet transplantation for the treatment of type 1 diabetes continue to be the insufficient number of appropriate donors and the need for immunosuppression. Microencapsulation has been proposed as a means to protect
Haifeng Zheng et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 306(7), C705-C713 (2014-01-31)
Interstitial cells of Cajal (ICC) generate slow waves in gastrointestinal (GI) muscles. Previous studies have suggested that slow wave generation and propagation depends on a voltage-dependent Ca(2+) entry mechanism with the signature of a T-type Ca(2+) conductance. We studied voltage-dependent