343730
Strontium
random pieces, 99%
Sinonimo/i:
Strontium element
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
random pieces
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Resistività
23 μΩ-cm, 20°C
P. ebollizione
1384 °C (lit.)
Punto di fusione
757 °C (lit.)
Densità
2.6 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Sr]
InChI
1S/Sr
CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2 - Water-react 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Spectral conversion for solar cells is an emerging concept in the field of photovoltaics, and it has the potential to increase significantly the efficiency of solar cells. Lanthanide ions are ideal candidates for spectral conversion, due to their high luminescence efficiencies and rich energy level structure that allows for great flexibility in the upconversion and downconversion of photons in a wide spectral region (NIR-VIS-UV).