Documenti fondamentali
282065
Sigma-Aldrich
Sodium
ACS reagent, dry
Sinonimo/i:
Sodium metal
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
22.99
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141806
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1 mmHg ( 440 °C)
1 mmHg ( 440 °C)
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Resistività
4.69 μΩ-cm, 20°C
P. ebollizione
883 °C (lit.)
Punto di fusione
97.8 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.002%
nitrate (NO3-): ≤0.003%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): passes test
Cationi in tracce
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Stringa SMILE
[Na]
InChI
1S/Na
KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Covalent functionalization modifier for carbon nanotubes
Reactant involved in:
  • Synthesis of atrane complexes
  • Zintl phases
  • Sodium dislodging for depolymerization
  • Graphitization of aerogel-like carbons
Confezionamento
Packaged under nitrogen.
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
179.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
82 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jinfeng Zhang et al.
Inorganic chemistry, 50(19), 9564-9570 (2011-09-10)
A series of sodium and aluminum atrane complexes of Na(3)L(THF)(5) (1), [AlLMe][Na(4)L(THF)(6)] (2), AlL(THF) (3), AlNaLMe(THF)(2) (4), and AlNaLOBn(THF)(2) (5), wherein L = tris(2-oxy-4,6-di-tert-butyl-benzyl)amine, were synthesized and characterized by NMR, X-ray crystallography, and elemental analysis. The trinuclear sodium atrane complex
H. He, et al.,
Inorganic Chemistry, 50, 8376-8383 (2011)
Graphitization of aerogel-like carbons in molten sodium metal
Z. Xu, et al.,
Carbon, 49, 3385-3387 (2011)
Jean-Yves Mevellec et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(42), 16938-16946 (2011-09-20)
We present a systematic Raman study over a range of excitation energies of arc discharge single-walled carbon nanotubes (SWCNTs) covalently functionalized according to two processes, esterification and reductive alkylation. The SWCNTs are characterized by resonance Raman spectroscopy at each step
M. Guzman-Castillo, et al.,
Microporous Mater., 143, 375-382 (2011)