Documenti fondamentali
GF82160232
Sodium
lump, 200 mm max. lump size, weight 100 g, condition sticks
Sinonimo/i:
NA006100
About This Item
Codice UNSPSC:
12141806
NACRES:
NA.23
Stato
lumps
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 821-602-32
Peso
100 g
Dimensione max. pezzetti
200 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
179.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
82 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)